Learn More
Resveratroloside, TRC
Codice prodotto. 30414122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30414122 2.5 mg -
30428743 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30414122 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCR1500852.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38963-95-0
Formula molecolare C20H22O8
Molecular Weight (g/mol) 390.38
Sinonimo 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, (E)-4-[2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]phenyl beta-D-Glucopyranoside, 3,4',5-Trihydroxystilbene 4'-mono-beta-D-glycopyranoside, Resveratrol 4'-O-beta-D-glucopyranoside
IUPAC Name (3R,4S,5S,6R)-2-[4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]phenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC(Oc2ccc(\C=C\c3cc(O)cc(O)c3)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Resveratroloside
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-5-3-11(4-6-15)1-2-12-7-13(22)9-14(23)8-12/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20?/m1/s1
Peso formulazione 390.1315