Learn More
Applied Biosystems™ Retainer & Base Set (Standard) for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 96 well
Codice prodotto. 15853560 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 Sets
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15853560 4 Sets Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15853560 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4410228
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
This 96-well plate Retainer and Base Set is for use with Fast (0.1mL) 96-well samples pates on the 3500 series Genetic Analyzers.
This 96-well plate Retainer and Base Set is for use with standard 96-well sample plates on the 3500 series Genetic Analyzers.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage This product includes 4 sets of retainers and bases.
Descrizione Retainer & Base Set (Standard), 96-well Plate, For 3500/3500XL Genetic Analyzers, Room Temperature
Formato 96-well Plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer
Da utilizzare con (applicazione) Sequencing
Product Type Base Set
Quantità 4 Sets
Shipping Condition Room Temperature