Learn More
Motic™ Reticle, 10 div./14mm, 23mm dia.
Codice prodotto. 15465162
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
23 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15465162 23 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15465162 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1101001401391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    41.65€ / pezzi 1
    Risparmia 5.35€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Graduated reticle for specimen measurements. Motic™ Reticle, 10 div./14mm, 23mm dia. Is divided into 10 divisions over a 14mm line.
  • Graduated for specimen measurement.
  • Divisions: 10.
  • Reticle line length: 10mm.
  • Reticle diameter: 23mm.
Specifica
Tipo Reticle
Descrizione 10 divisions in 14mm
Diametro (sistema metrico) 23 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Eyepiece, 23mm dia., DM-39, DM-143, ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40 Microscopes