Learn More
R&D Systems™ Retinoic acid
Codice prodotto. 30001113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001113 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001113 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0695/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.94€
    148.05€ / 50mg
    Risparmia 17.89€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous retinoic acid receptor agonist
Retinoic acid is an endogenous agonist for retinoic acid receptors (IC50 = 14 nM for RARα, RARβ and RARγ receptors). Also promotes differentiation of mouse embryonic stem cells (ESCs) into adipocytes, neurons and glia in vitro. Proposed ligand of RORβ (Kd = 280 nM). Activates autophagy.
For more information about how Retinoic acid may be used, see our protocols: Generation of β cells from hPSCs, Cultivating Cerebral Organoids .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Retinoic acid
CAS 302-79-4
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C20H28O2
Peso formulazione 300.44
Purezza >99%
Peso molecolare 300.44