Descrizione
Retinoic acid (RA) is a vitamin A-derived, non-peptidic, small lipophilic molecule. It affects gene transcription and modulates a wide variety of biological processes, including cell proliferation and differentiation, including apoptosis.
- Retinoic Acid mediated gene transcription depends on the rate of transport of Retinoic Acid to target cells and the timing of exposure of Retinoic Acid to RARs (Retinoic Acid Receptors) in the target tissues.
- All-trans-Retinoic acid (ATRA) is a ligand for both the retinoic acid receptor (RAR) and the retinoid X receptor (RXR).
- The bound RAR and RXR act as transcription factors that regulate the growth and differentiation of both normal and malignant cells.
- Cytochromes P450 (CYPs) catalyze the 4-hydroxylation of ATRA.
- Retinoic acid primes embryonic stem cells to become neurons.
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 173°C to 183°C |
| Quantità | 50 mg |
| Informazioni di solubilità | Soluble in methanol, chloroform (40mg/mL) or acetone (30mg/mL), slightly soluble in ethanol. |
| IUPAC Name | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid |
| Peso formulazione | 300.4 |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Retinoic Acid, All Trans Isomer
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H300-Letale se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .