Learn More
Retinoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16426516
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
Codice prodotto. 16426516
Marca: Medchem Express HY14649
MedChemExpress Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Specifica
Materiale o nome chimico Retinoic acid
CAS 302-79-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H28O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Vitamin A acid all-trans-Retinoic acid ATRA
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)=C(C)CCC1
Molecular Weight (g/mol) 300.44
Peso formulazione 300.44
Percent Purity 96.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.