Learn More
Retinoic acid, MedChemExpress
Code produit 16471429
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Conditionnement
16471429 1 g 1g
16426516 100 mg 100mg
16421746 500 mg -
16428727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16471429 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14649
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Retinoic acid is a metabolite of vitamin A that plays important roles in cell growth, differentiation, and organogenesis. Retinoic acid is a natural agonist of RAR nuclear receptors, with IC50s of 14 nM for RARα/β/γ. Retinoic acid bind to PPARβ/δ with Kd of 17 nM. Retinoic acid acts as an inhibitor of transcription factor Nrf2 through activation of retinoic acid receptor alpha.
Spécification
Materiale o nome chimico Retinoic acid
CAS 302-79-4
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H28O2
Quantità 1 g
Sinonimo Vitamin A acid all-trans-Retinoic acid ATRA
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (166.42 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C(O)=O)=C(C)CCC1
Molecular Weight (g/mol) 300.44
Peso formulazione 300.44
Percent Purity 96.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.