missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Retinol Binding Protein RBP Antibody (rRBP1/872), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18684617 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18684617 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18684617 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308941APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Retinol Binding Protein RBP Monoclonal antibody specifically detects Retinol Binding Protein RBP in Human, Mouse, Rat, Goat, Chimpanzee, Monkey, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Retinol Binding Protein RBP
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone rRBP1/872
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene C, Cellular retinol-binding protein, CRABP-I, CRBP1CRBP-I, CRBPCellular retinol-binding protein I, CRBPI, RBPC, retinol binding protein 1, cellular, retinol-binding protein 1, retinol-binding protein 1, cellular
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Retinol Binding Protein RBP protein
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5947
Target Species Human, Mouse, Rat, Goat, Chimpanzee
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.