Learn More
MedChemExpress Retinyl acetate
Codice prodotto. 16462386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462386 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16462386 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0679
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Retinyl acetate is a synthetic acetate ester form derived from retinol and has potential antineoplastic and chemo preventive activities.
Specifica
Content And Storage Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 328.49 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 127-47-9
Product Type Natural Products
Purezza 99.29%
Solubilità DMSO : 50 mg/mL (152.21 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.04 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Retinol acetate∣ Vitamin A acetate
Quantità 500 mg