Learn More
Retinyl palmitate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458746
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458746 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1384
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
MedChemExpress Retinyl palmitate is an ester of Retinol and is the major form of vitamin A found in the epidermis. Retinyl palmitate has been widely used in pharmaceutical and cosmetic formulations.
Retinyl palmitate is an ester of Retinol and is the major form of vitamin A found in the epidermis. Retinyl palmitate has been widely used in pharmaceutical and cosmetic formulations.
Specifica
Materiale o nome chimico Retinyl palmitate
CAS 79-81-2
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C36H60O2
Quantità 100 mg
Sinonimo Vitamin A palmitate Retinol palmitate
Informazioni di solubilità Ethanol : 10 mg/mL (19.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(/C=C/C1=C(CCCC(C)1C)C)C)=C\COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Molecular Weight (g/mol) 524.86
Peso formulazione 524.86
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Research purposes only