Learn More
Fisherbrand™ Base stativo
Codice prodotto. 11558092 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11558092 200 mm Pezzo
11568092 250 mm Pezzo
11578092 315 mm Pezzo
11548092 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11558092
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.10€
    16.80€ / pezzi 1
    Risparmia 3.30€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ottieni risultati ottimali utilizzando questo supporto in acrilico testurizzato resistente agli acidi. Le basi di supporto Fisherbrand™ sono uno degli strumenti di più ampio utilizzo negli esperimenti.
  • Acciaio stampato con finitura in vernice acrilica testurizzata resistente agli acidi
  • Filettato M10 x 1,5 mm
  • Fori filettati da 10 mm
  • Il supporto a foro singolo presenta un foro posizionato centralmente sulla larghezza
  • Il supporto doppio foro presenta un foro centralmente sulla larghezza e uno sulla lunghezza
  • Utilizzato comunemente nella filtrazione e negli esperimenti di riscaldamento
  • Uno degli strumenti utilizzati più ampiamente negli esperimenti
  • Apparecchio semplice per reazioni chimiche da laboratorio
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 125 mm
Product Type Base di supporto (senza asta)
Dimensioni filo 10 mm
Finitura Acciaio stampato
Quantità 1/ciasc.