Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Black Posts
Codice prodotto. 11771136
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Burgundy
Fluorescent Yellow
Green
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
3.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11771136 Green 2 m Pezzo
11771146 Burgundy 3.5 m Pezzo
11791146 Fluorescent Yellow 3.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11771136 Fornitore Brady™ N. del fornitore 912659
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00€
    508.62€ / pezzi 1
    Risparmia 58.38€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Retractable Barrier Belt with Black Posts for traffic control.
  • For traffic control.
Specifica
Product Type Stanchion
Alternate Part Number ADAPT BK BARRIER BELT 2M 804325 GREEN
Colore Green
Materiale Steel
Descrizione Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Black Posts
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Retractable Barrier Belt (2 m), Black Posts
Lunghezza (sistema imperiale) 6.6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 12 kg
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm