Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Chrome Posts
Retractable Barrier Belt with Chrome Posts for traffic control.
Marca:  Brady™ 912650
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.00000kg
Codice prodotto. 11781126
  • 930.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Traffic control barrier.
Specifica
Specifica
Stanchion
Steel
Traffic Control
100 mm
11.5 ft.
1 Ea.
3.94 in.
Red
Retractable Barrier Belt - 3.5 Meters with Chrome Posts
3.94 in.
Retractable Barrier Belt (3.5 m), Chrome Posts
3.5 m
12 kg
100 mm