Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Chrome Posts
Codice prodotto. 11791116 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Red
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
3.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11791116 Black 2 m Pezzo
11781126 Red 3.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11791116 Fornitore Brady™ N. del fornitore 912641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    581.00€
    503.67€ / pezzi 1
    Risparmia 77.33€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Retractable Barrier Belt with Chrome Posts for traffic control.
  • Traffic control barrier.
Specifica
Product Type Stanchion
Alternate Part Number ADAPT CHR BARRIER BELT 2M 804324 BLACK
Colore Black
Materiale Steel
Descrizione Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Chrome Posts
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Retractable Barrier Belt (2 m), Chrome Posts
Lunghezza (sistema imperiale) 6.6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 12 kg
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm