Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Silver Posts
Description
- For traffic control.
Specifications
Specifications
| Product Type | Stanchion |
| Alternate Part Number | ADAPT FR BARRIER BELT 2M 804326 DK RED |
| Colore | Burgundy |
| Materiale | Steel |
| Descrizione | Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Silver Posts |
| Da utilizzare con (applicazione) | Traffic Control |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Include | Retractable Barrier Belt (2 m), Silver Posts |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.6 ft. |
| Show More |