Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Silver Posts
Codice prodotto. 11761156 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black/Yellow
Burgundy
Fluorescent Yellow
Green
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
3.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11761156 Black/Yellow 2 m Pezzo
11751156 Burgundy 2 m Pezzo
11711166 Green 3.5 m Pezzo
11751166 Fluorescent Yellow 3.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11761156 Fornitore Brady™ N. del fornitore 912678
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.00€
    508.62€ / pezzi 1
    Risparmia 61.38€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Retractable Barrier Belt with Silver Posts for traffic control.
  • For traffic control.
Specifica
Product Type Stanchion
Alternate Part Number ADAPT FR BARRIER BELT 2M 804326 YL/BK
Colore Black/Yellow
Materiale Steel
Descrizione Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Silver Posts
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Altezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Include Retractable Barrier Belt (2 m), Silver Posts
Lunghezza (sistema imperiale) 6.6 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 2 m
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 12 kg
Larghezza (sistema imperiale) 3.94 in.
Larghezza (sistema metrico) 100 mm