Description
- Il materiale B-584 altamente riflettente si illumina visibilmente quando viene colpito dalla luce, ideale per applicazioni in cui è fondamentale una notevole visibilità.
- Prodotto perfetto per l'etichettatura di attrezzi di cantiere, elmetti, quadri di comando di utenze, pali, colonnine, attrezzature installate sul tetto, scaffalature e mensole
- Il rivestimento retroriflettente e l'adesivo acrilico sensibile alla pressione sono conformi allo standard federale L-S-300 sulla riflettività
- Durata media all'esterno 4-6 anni
- Temperatura di utilizzo da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
- Per stampare questo materiale, serve un nastro. Usa il codice prodotto M7-R6000
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2979, Fed. Spec. L-S-300 (Class 1) |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Yellow |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Continuous |
| Materiale | Plastic |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Show More |