Descrizione
- The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Type 1 (Fed. Spec. L-S-300) |
| Descrizione | GlobalMark Retro-Reflective Tape |
| Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
| Rivestimento | None |
| Colore | Silver |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Rotolo |
| Materiale | Plastic |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |