Learn More
RETSCH 12mm Bead Agate Grinding Ball
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
:
Bead Agate Grinding Ball, 12mm
Descrizione
- Composition is approx 99.9% SiO2
- Degree of hardness: 7 Mohs
- Approx. density is 2600kg/m3
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Ball Bead |
| Composizione | 99.9% SiO2 |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 1.2 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MM 200 mixer mill |
| Durezza | 7 |
| Materiale | Agate |