Learn More
RETSCH Aluminum Cups for Pellet Press PP 25
Codice prodotto. 11718224 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
32 mm
40 mm
Include:
1000 pieces
600 pieces
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
11718224 32 mm 1000 pieces pezzi 1000
11728224 40 mm 600 pieces pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11718224 Fornitore RETSCH N. del fornitore 22.005.0001
Spedizione stimata: 18-12-2026
  • Aluminum cups
  • Sloping walls
  • For pellets
Specifica
Product Type Aluminum Cup
Diametro (sistema metrico) 32 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pellet Press PP 25
Include 1000 pieces
Materiale Aluminum