Learn More
RETSCH Accessori per setacciatori vibranti serie AS, dispositivo di bloccaggio Deluxe
Codice prodotto. 10625441 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Setacciatori serie AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10625441 Setacciatori serie AS Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10625441 Fornitore RETSCH N. del fornitore 32.662.0001
Spedizione stimata: 07-12-2026
Provides reliable, quick and convenient clamping of sieves in dry operation.
  • View cover, smooth rods, and quick-action clamps
  • Cover stays on rods
  • Removable sieve stack
Specifica
Capacità Test Sieves, 200 to 203 mm dia.
Product Type Dispositivo di bloccaggio Deluxe
Da utilizzare con (applicazione) Bloccaggio affidabile, rapido e pratico di setacci in applicazioni a secco; per setacci: 4-8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Setacciatori serie AS