Learn More
RETSCH Fluid Bed Dryer TG 200
Codice prodotto. 11722305 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
40°C to 150°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
11722305 40°C to 150°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11722305 Fornitore RETSCH N. del fornitore 70.760.0001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-01-2027
Specifica
Tipo Fluid Bed Dryer
Temperature Range (Metric) 40°C to 150°C
Include Comfort clamping lid with filter bag
Requisiti elettrici 200/240 V 50/60 Hz