Descrizione
- Composition is approximately 84.5% Fe, 13% Cr.
- Approximate density is 7700kg/m3
Specifica
Specifica
| Product Type | Sfera di macinazione |
| Composizione | 84.5% Fe, 13% Cr |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.47 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 1.2 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per un grado di miscelazione e macinazione superiore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mulino miscelatore MM 200 |
| Materiale | Acciaio inox |