Descrizione
- La composizione è circa 84.5% Fe, 13% Cr.
- La densità approssimativa è 7700 kg/m3
Specifications
Specifications
| Product Type | Sfera di macinazione |
| Composizione | 84.5% Fe, 13% Cr |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.78 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 2 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per un grado di miscelazione e macinazione superiore |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mulini miscelatori MM 200, 301, mulino centrifugo a sfere S 100 e mulino planetario a sfere PM 400 |
| Materiale | Acciaio inox |