Learn More
RETSCH Sfere di macinazione per mulino miscelatore
Codice prodotto. p-2440030 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.47 in.
0.78 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10458722
Marca: RETSCH 05.368.0037
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sfere di macinazione in acciaio inox per l'uso nei vibromulini
  • Composition is approximately 84.5% Fe, 13% Cr.
  • Approximate density is 7700kg/m3
Specifica
Product Type Sfera di macinazione
Composizione 84.5% Fe, 13% Cr
Diametro (sistema imperiale) 0.47 in.
Diametro (sistema metrico) 1.2 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per un grado di miscelazione e macinazione superiore
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mulino miscelatore MM 200
Materiale Acciaio inox