Learn More
RETSCH Setaccio per mulino centrifugo
Codice prodotto. 10436631 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10436631 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10436631 Fornitore RETSCH N. del fornitore 03.045.0047
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with GM 200 GRINDOMIX Knife Mills.
  • Suitable for soft and elastic materials and for all samples with high water, oil or fat content
  • Can be sterilized and autoclaved to a limited extent
    • Made of polypropylene
    • Capacity: 1L
Specifica
Product Type Setaccio
Capacità (sistema metrico) 1 L
Da utilizzare con (applicazione) For soft and elastic materials and for all samples with high water, oil or fat content
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mulini a coltelli FGM 200
Materiale Acciaio inox 316