Descrizione
Assorted sizes and materials
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Jar |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.84 once |
| Capacità (sistema metrico) | 25 ml |
| Tipo di chiusura | Screw Top |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for leak-proof grinding |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vibromulino MM 400 |
| Materiale | Zirconium Oxide |
| Dimensione particelle | 8 mm |
| Volume campione (sistema imperiale) | 0.33 oz. |
| Volume campione (sistema metrico) | 10 mL |