Learn More
RETSCH Mulini miscelatori MM 400: Vasi di macinazione
Codice prodotto. 15739089 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Zirconium Oxide
Capacità (sistema metrico):
25 ml
35 mL
50 ml
Volume campione (sistema metrico):
10 mL
15 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Capacità (sistema metrico) Volume campione (sistema metrico) unitSize
15739089 Acciaio inox 25 ml 10 mL Pezzo
10232912 Zirconium Oxide 25 ml 10 mL Pezzo
10222962 Zirconium Oxide 35 mL 15 mL Pezzo
10088891 Acciaio inox 50 ml 20 ml Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15739089 Fornitore RETSCH N. del fornitore 01.462.0213
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i vibromulini MM 400
Assorted sizes and materials
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema imperiale) 0.84 once
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Tipo di chiusura Screw Top
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for leak-proof grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibromulino MM 400
Materiale Acciaio inox
Dimensione particelle 6 mm
Volume campione (sistema imperiale) 0.33 oz.
Volume campione (sistema metrico) 10 mL