Learn More
RETSCH Mulini miscelatori MM 400: Vasi di macinazione
Per l'uso con i vibromulini MM 400
720.00€ - 2285.00€
Specifica
Product Type | Grinding Jar |
---|---|
Tipo di chiusura | Screw Top |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for leak-proof grinding |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vibromulino MM 400 |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Capacità (sistema metrico) | Volume campione (sistema metrico) | Volume campione (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Capacità (sistema metrico) | Volume campione (sistema metrico) | Volume campione (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15739089
|
RETSCH
01.462.0213 |
Acciaio inox | 25 ml | 10 mL | 0.33 oz. |
720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10232912
|
RETSCH
01.462.0201 |
Zirconium Oxide | 25 ml | 10 mL | 0.33 oz. |
1625.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10222962
|
RETSCH
01.462.0215 |
Zirconium Oxide | 35 mL | 15 mL | 0.5 oz. |
2285.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10088891
|
RETSCH
01.462.0216 |
Acciaio inox | 50 ml | 20 ml | 0.7 once |
1195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Misure e materiali assortiti
Specifica
Grinding Jar | |
Screw Top | |
Ideal for leak-proof grinding | |
Vibromulino MM 400 |