Learn More
RETSCH Sfere di macinazione con mulino planetario a sfere PM 100
Codice prodotto. 11797044 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agata
Zirconium Oxide
Diametro (sistema metrico):
0.2 cm
0.3 cm
1 cm
2 cm
Da utilizzare con (applicazione):
Ideal for colloidal milling
Ideal for standard grinding
Per macinazione standard
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Diametro (sistema metrico) Da utilizzare con (applicazione) unitSize
11797044 Acciaio inox 0.3 cm Ideal for colloidal milling 500g
10324531 Agata 2 cm Per macinazione standard Pezzo
11301460 Acciaio inox 0.2 cm Ideal for colloidal milling Pezzo
10289201 Zirconium Oxide 1 cm Ideal for standard grinding Pezzo
10491213 Acciaio inox 1 cm Ideal for colloidal milling Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11797044 Fornitore RETSCH N. del fornitore 22.455.0011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Retsch PM 100 and PM 200 Planetary Ball Mills
  • In assorted diameters and materials
  • Smaller balls offered for colloidal milling
Specifica
Product Type Sfera di macinazione
Capacità (sistema imperiale) 4.05 oz.
Capacità (sistema metrico) 120 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.11 in.
Diametro (sistema metrico) 0.3 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for colloidal milling
Da utilizzare con (apparecchiatura) PM 100 and PM 200 planetary ball mill
Materiale Acciaio inox
Peso (sistema imperiale) 1.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg