Learn More
3M™ Inserti auricolari riutilizzabili
Codice prodotto. 17873256 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Corded:
Corded
Uncorded
Modello:
1261
1271
Dimensione della confezione:
300 paia
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Corded Modello Dimensione della confezione
17873256 Corded 1271 300 paia
17883256 Uncorded 1261 300 paia
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17873256 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100288287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.00€
    392.73€ / 300 paia
    Risparmia 220.27€
    35% Sconto
Spedizione stimata: 07-01-2027
Gli inserti auricolari 3M™ Serie 1200 sono riutilizzabili e sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore e suoni fino a 25 dB.
  • Ottieni una protezione acustica comoda e duratura con gli inserti auricolari 3M™ Serie 1200.
  • Questi inserti auricolari riutilizzabili riducono i livelli di rumore fino a 25 dB e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2.
  • Sono realizzati in morbido e resistente elastomero termoplastico (TPE). La forma a tripla flangia appositamente progettata è rastremata per adattarsi alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo, offrendo una vestibilità comoda e sicura. Il design con presa per le dita rende l'inserimento e la rimozione un processo semplice, comodo e igienico.
  • Sono dotati di una robusta custodia con clip da cintura, che aiuta a mantenere gli inserti auricolari igienici e ne previene la perdita.
  • Gli inserti auricolari 3M™ 1271 sono disponibili come versioni con sonda per l'uso con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Size Regular
Modello 1271
Noise Reduction Rating (NRR) 26 dB
Corded Corded
Plug Shape Flanged
Monouso Reusable
Metal Detectable No
Dielectric No
Montaggio No