Learn More
3M™ Maschera pieno facciale in silicone/elastomero termoplastico serie 6000
Codice prodotto. 12352319 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12352319 Small Pezzo
10238294 Large Pezzo
12362319 Medium Pezzo
12372319 Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12352319 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100015974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00€
    149.33€ / pezzi 1
    Risparmia 126.67€
    45% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Offers lightweight comfort and ease of use. 3M™ 6000 Series Reusable Full Face Mask Respirators have the 3M Bayonet Connection System, enabling connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and particulates.
  • Large lens for wide field of view and excellent visibility
  • Well-balanced design with silicone face seal for greater comfort and durability
  • Unique center adapter directs exhaled breath and moisture downward, reducing valve debris and facilitating quick and easy cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 136:1998 (Class 1)
Tipo di collegamento A baionetta
Colore Grigio chiaro
Materiale Silicone/Elastomero termoplastico
Product Type Respiratore a maschera riutilizzabile
Size Small
Tipo di maschera completa Full
Da utilizzare con (applicazione) For construction applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Filtri serie 200 e cartucce serie 600
Stile dell'imbragatura 4-point
Include Bayonet connection, double gasket, phonic membrane, four-point head strap
Materiale (lente) Polycarbonate Visor
Quantità Ciascuno
Peso (sistema metrico) 400 g