Learn More
3M™ Maschera pieno facciale in silicone/elastomero termoplastico serie 6000
Codice prodotto. 12362319 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12362319 Medium Pezzo
10238294 Large Pezzo
12352319 Small Pezzo
12372319 Large Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 12362319 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100015051
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Offers lightweight comfort and ease of use. 3M™ 6000 Series Reusable Full Face Mask Respirators have the 3M Bayonet Connection System, enabling connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and particulates.
  • Large lens for wide field of view and excellent visibility
  • Well-balanced design with silicone face seal for greater comfort and durability
  • Unique center adapter directs exhaled breath and moisture downward, reducing valve debris and facilitating quick and easy cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 136:1998 (Classe 1)
Tipo di collegamento A baionetta
Colore Gray
Materiale Silicone/Elastomero termoplastico
Product Type Protezione con respiratore facciale chiuso
Size Medium
Tipo di maschera completa Intero
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni edili
Da utilizzare con (apparecchiatura) 200 series filters and 600 series cartridges
Stile dell'imbragatura 4 punti
Include Attacco a baionetta, fascetta
Tipo di lente Visiera in policarbonato
Materiale (lente) Policarbonato
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 400 g