Descrizione
- La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
- Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
- Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
- Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
- Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
Specifica
Specifica
| Product Type | Half Facepiece Respirator |
| Size | Small |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | DIN Threaded, 3M™ Filters DT-Series |
| Modello | HF-301 |
| Quantità | 10/Cs. |