Learn More
3M™ Respiratore a semimaschera a bassa manutenzione riutilizzabile
Codice prodotto. 17893256 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
pezzi 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
17893256 Large pezzi 8
17873246 Medium pezzi 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17893256 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7100049928
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00€
    213.24€ / pezzi 8
    Risparmia 91.76€
    30% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Le Semimaschere riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono realizzate con materiale elastomerico leggero e confortevole, con design a doppio filtro a baionetta, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.
  • Se desideri una soluzione pluriuso economica e facile da usare, che richiede una manutenzione minima, usa la Semimaschera riutilizzabile 3M™ serie 6000. Le nostre semimaschere riutilizzabili sono progettate per offrire semplicità. Sono realizzate con un materiale elastomerico leggero e comodo da indossare anche durante i turni lunghi, bardatura ed elastico per il collo che si fissa con facilità.
  • Proteggono da gas, vapori e particolato e sono dotate di un connettore a baionetta che si adatta a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze.
  • Il design a doppio filtro consente di distribuire uniformemente il peso su tutta la maschera. Il profilo basso ha un impatto minimo sul campo visivo e offre una maggiore compatibilità con gli schermi per saldatura e molatura.
  • Possibilità di utilizzo con sistemi ad adduzione d'aria 3M™, per una maggiore praticità e versatilità, oltre che di connessione con tutti i filtri 3M™ serie 2000, 5000 e 6000 (tranne i filtri 3M™ 6098 e 6099).
  • La serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione quando le parti si usurano o si danneggiano.
  • Tre misure disponibili: piccola, media e grande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Gray
Design Type Bayonet Style
Monouso Reusable
Tipo di filtro Combination
Materiale Thermoplastic Elastomer
Product Type Reusable Half Facepiece
Size Large
With Exhalation Valve No
Senza lattice Yes