Learn More
Labcon Reusable Silicone Sealing Mat for Round Hole Plates
Codice prodotto. 16699852 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Silicone
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
16699852 Silicone pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16699852 Fornitore Labcon N. del fornitore 39955200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00€
    45.91€ / pezzi 5
    Risparmia 1.09€
    2% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Sealing mats for Labcon PCR plates and deep well plates with round wells
  • Sealing Matt
  • For Labcon PCR plates and deep well plates with round wells
  • Silicone
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Specifica
Colore Natural
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale Silicone
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
Quantità 5 Mats/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) PCR
Shipping Condition RT
Product Type Refillable
Product Line PurePlus
Temperature Range (Metric) Freezable to -80°C