Learn More
Revefenacin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489407
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
2mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16489407 5 mg -
16452937 50 mg 50mg
16446966 100 mg -
16440266 2 mg 2mg
16406878 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16489407 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15851
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Revefenacin (TD-4208; GSK1160724) is a potent mAChR antagonist; has a high affinity on M3 receptor with a Ki of 0.18 nM.
Revefenacin (TD-4208
Specifica
Materiale o nome chimico Revefenacin
CAS 864750-70-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C35H43N5O4
Quantità 5 mg
Sinonimo TD-4208 GSK1160724
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (167.29 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1CCN(CCN(C(C2=CC=C(CN3CCC(C(N)=O)CC3)C=C2)=O)C)CC1)NC4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C5
Molecular Weight (g/mol) 597.75
Peso formulazione 597.75
Percent Purity 99.78%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only