Learn More
Revefenacin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Revefenacin |
| CAS | 864750-70-9 |
| Formula molecolare | C35 H43 N5 O4 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Carbamic acid','N-[1,1'-biphenyl]-2-yl-','1-[2-[[4-[[4-(aminocarbonyl)-1-piperidinyl]methyl]benzoyl]methylamino]ethyl]-4-piperidinyl ester, Carbamic acid','[1,1'-biphenyl]-2-yl-','1-[2-[[4-[[4-(aminocarbonyl)-1-piperidinyl]methyl]benzoyl]methylamino]ethyl]-4- |
| InChI Formula | InChI=1S/C35H43N5O4/c1-38(34(42)29-13-11-26(12-14-29)25-40-19-15-28(16-20-40)33(36)41)23-24-39-21-17-30(18-22-39)44-35(43)37-32-10-6-5-9-31(32)27-7-3-2-4-8-27/h2-14,28,30H,15-25H2,1H3,(H2,36,41)(H,37,43) |
| SMILES | CN(CCN1CCC(CC1)OC(=O)Nc2ccccc2c3ccccc3)C(=O)c4ccc(CN5CCC(CC5)C(=O)N)cc4 |
| IUPAC Name | [1-[2-[[4-[(4-carbamoylpiperidin-1-yl)methyl]benzoyl]-methylamino]ethyl]piperidin-4-yl] N-(2-phenylphenyl)carbamate |
| Molecular Weight (g/mol) | 597.747 |
| Peso formulazione | 597.332 |