Learn More
Reversan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476847
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16476847 5 mg 5mg
16460126 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16476847 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107643
MedChemExpress Reversan (CBLC4H10) is a potent and nontoxic multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) and P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Reversan (CBLC4H10) is a potent and nontoxic multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) and P-glycoprotein (Pgp) inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico Reversan
CAS 313397-13-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H27N5O2
Quantità 5 mg
Sinonimo CBLC4H10
Informazioni di solubilità DMSO : 15.62 mg/mL (35.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2N(C(C3=CC=CC=C3)=CC(C4=CC=CC=C4)=N2)N=C1)NCCCN5CCOCC5
Molecular Weight (g/mol) 441.52
Peso formulazione 441.52
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only