Learn More
Reversan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Reversan |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H27N5O2/c32-26(27-12-7-13-30-14-16-33-17-15-30)22-19-28-31-24(21-10-5-2-6-11-21)18-23(29-25(22)31)20-8-3-1-4-9-20/h1-6,8-11,18-19H,7,12-17H2,(H,27,32) |
| Peso formulazione | 441.2165 |