Learn More
Fisherbrand™ Reverse Osmosis Membrane with Housing
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accu500 10/20L
Accu500 15/30L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Accu500.
- Two sizes: 10L / 20L or 15L / 30L
- Removes particles, ions, and organics from tap water
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Accu500 10/20L |
| Tipo | Reverse Osmosis Membrane |
| Include | Housing |