Learn More
Revision 4 Analytes, High Level, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15205786 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15205786 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15205786 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore 5242R4
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
1,1-Dichloropropanone513-88-22000μg/mL
1-Chlorobutane109-69-32000μg/mL
2-Butanone78-93-32000μg/mL
2-Hexanone591-78-62000μg/mL
2-Nitropropane79-46-92000μg/mL
4-Methyl-2-pentanone108-10-12000μg/mL
Acetone67-64-12000μg/mL
Acrylonitrile107-13-12000μg/mL
Allyl chloride107-05-12000μg/mL
Carbon Disulfide75-15-02000μg/mL
Chloroacetonitrile107-14-22000μg/mL
Ether60-29-72000μg/mL
Ethyl methacrylate97-63-22000μg/mL
Hexachloroethane67-72-12000μg/mL
Iodomethane74-88-42000μg/mL
Methacrylonitrile126-98-72000μg/mL
Methyl acrylate96-33-32000μg/mL
Methyl methacrylate80-62-62000μg/mL
Methyl-tert-butyl ether1634-04-42000μg/mL
Nitrobenzene98-95-32000μg/mL
Pentachloroethane76-01-72000μg/mL
Propionitrile107-12-02000μg/mL
Tetrahydrofuran109-99-92000μg/mL
trans-1,4-Dichloro-2-butene110-57-62000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
Nota nome Method 524.2
Imballaggio 2mL Amber Prescored Glass Ampule
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
Metodi For US EPA Method 524.2
Tecnica AA, ICP
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Methanol-P and T
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2000μg/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: iodomethane, methanol
Product intended for laboratory use only