Learn More
Texwipe™ Revolve™ Sealed Edge Pre-Wetted Wipers
Codice prodotto. 17486673
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 4 in.
9 x 9 in.
12 x 12 in.
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 400
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Sterilità Dimensione della confezione
17486673 9 x 9 in. Sterile pezzi 200
17406683 4 x 4 in. Non sterile pezzi 400
17476673 4 x 4 in. Sterile pezzi 200
17416683 9 x 9 in. Non sterile pezzi 200
17426683 12 x 12 in. Non sterile pezzi 200
17496673 12 x 12 in. Sterile pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 17486673 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore STX1709P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.00€
    235.50€ / pezzi 200
    Risparmia 52.50€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-04-2027
Made from 100% upcycled polyester material and processed on Texwipe’s fully automated manufacturing system. Revolve™ Wipers contribute to sustainability goals by reducing the amount of post-consumer water bottles going into landfills and reducing carbon emission levels.
  • By using Revolve™ products, companies participate in the reuse of polyester polymers, saving the number of bottles indicated on each product bag from going into landfill
  • Revolve™ processing provides low levels of ions, NVRs (non-volatile residues), particles and fibers for use in critical cleaning applications and environments
  • Designed for high sorption capacity which is ideal for spill control, cleaning, and solution applications
  • Meets USP <797> and USP <800> wiper requirements
  • Pre-wet with 0.2 μm filtered USP-grade 70% IPA / 30% DI Water
  • Wipers provide consistent, optimized cleaning efficiency with repeatable wetness and VOC levels
  • Packaged in easy-to-use, recloseable slider bags that reduce solution evaporation to preserve a consistent wiper wetness level
  • Sterile wipers are triple-bagged with a case liner forming a forth layer of protection
  • Gamma irradiated to a Sterility Assurance Level of 10-6 according to AAMI Guidelines
  • Individually lot coded for traceability and quality control
  • Sterile Validation Documentation available
Specifica
Product Type Cleanroom Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Polyester
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning, Applying and Removing Disinfectants
Soluzione di saturazione 70% IPA/ 30% DI Water
Sterilità Sterile
Green Features Made From 100% Upcycled Polyester Material
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X200 Revolve 23X23CM Sterile Wipers Pre-Wetted Wit
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl Alcohol