Learn More
R&L Enterprises™ Supporto schermo Rexaloy
Codice prodotto. 12328139 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
34 mm Grip
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12328139 34 mm Grip Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12328139
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.70€
    40.24€ / pezzi 1
    Risparmia 9.46€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 03-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
To support flat objects such as boards, manometers, etc. up to 34mm thick in the vertical position. R&L Enterprises™ Rexaloy Screen Support is excellent for general laboratory use.
  • Cast metal finished in acid-resisting paint
  • With jaws 40mm high and fitted thumb screw
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) base 95 mm
Larghezza (sistema metrico) base 75 mm
Product Type Supporto schermo
Size 34 mm Grip
Da utilizzare con (applicazione) Per schermatura di sicurezza, per sostenere oggetti piatti come piastre, manometri e così via, spessore fino a 34 mm in posizione verticale e per usi generici in laboratorio
Peso (sistema metrico) 1.4 kg