Learn More
Phenomenex™ Rezex™ RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%), LC Column 300 x 7.8 mm
Codice prodotto. 31748196 Sfoglia Tutto Phenomenex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
31748196 300 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31748196 Fornitore Phenomenex™ N. del fornitore 00H0130K0
Spedizione stimata: 13-11-2026
Rezex™ Ion Exclusion HPLC Columns for carbohydrate and organic acid separations.
  • Rezex™ for Carbohydrate and Organic Acid Separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) 7.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Dimensione particelle 12 μm
pH 7
Dimensione del poro Proprietary
Carico di carbonio 2 to 20%
Materiale Silica
Tecnica HPLC, LC/MS, UHPLC, UHPLC-MS
Product Type HPLC Column