Learn More
RF9, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466817 5 mg 5mg
16461079 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16466817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107382
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress RF9 is a potent and selective Neuropeptide FF receptor antagonist, with Ki values of 58 and 75 nM for hNPFF1R and hNPFF2R, respectively.
RF9 is a potent and selective Neuropeptide FF receptor antagonist, with Ki values of 58 and 75 nM for hNPFF1R and hNPFF2R, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico RF9
Forma fisica Solid
CAS 876310-60-0
Colore White
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H38N6O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (259.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (34.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC([C@H](CC1=CC=CC=C1)NC([C@H](CCCNC(N)=N)NC(C23C[C@H](C4)C[C@H](C[C@H]4C3)C2)=O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 482.62
Peso formulazione 482.62
Percent Purity 98.66%
Grado Research
Research purposes only