Learn More
RFC4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | RFC4 |
---|---|
Concentrazione | 0.2 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16897433
|
Proteintech
10806-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16887433
|
Proteintech
10806-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 09-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Human Replication Factor C (RFC) is a hetero-pentameric protein consisting of the p140, p40, p38, p37 and p36 subunits. RFC functions in the loading of the DNA polymerase delta processivity factor (PCNA, Proliferating Cell nuclear Antigen) onto a primed DNA template during DNA synthesis and repair. RFC may also participate in the DNA damage checkpoint response with a PCNA-like hetero-trimer consisting of Hus 1, Rad 1 and Rad 9.Specifica
RFC4 | |
Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P35249 | |
5984 | |
RFC4 Fusion Protein Ag1234 | |
Primary | |
-20°C | |
RFC4 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
A1, A1 37 kDa subunit, Activator 1 37 kDa subunit, Activator 1 subunit 4, Replication factor C subunit 4, RF C 37 kDa subunit, RFC37, RFC4 | |
RFC4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |