Learn More
RG3039, MedChemExpress
Description
RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | RG3039 |
| CAS | 1005504-62-0 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C21H23Cl2N5O |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | PF-06687859 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC4=C(Cl)C=CC=C4Cl)CC3)=CC=CC2=N1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 432.35 |
| Show More |
Research purposes only