Learn More
Abcam RGD, Cell Adhesion Peptide, >95% Purity, Solid, 5 mg
Codice prodotto. 32109041 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32109041 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32109041 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1426985mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Cell adhesion peptide sequence with >95% purity.
  • Molecular Weight: 346.34 Da
  • Purity: >95%
  • Form: Solid
  • Composition: 100% RGD
  • Citations: 8
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Content And Storage Store at -20°C.
Forma Solid
Shipping Condition Ambient
Substrate Properties Peptide-based Substrate
Target Molecule RGD (Arg-Gly-Asp)
Formulazione 100% RGD
Quantità 5 mg
Da utilizzare con (applicazione) Cell adhesion