missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGS11 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30604190 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30604190 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30604190 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP346748MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

RGS11 Polyclonal antibody specifically detects RGS11 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene RGS11
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato mFluor Violet 500 SE
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene regulator of G-protein signaling 11, regulator of G-protein signalling 11, RS11
Specie ospite Rabbit
Immunogeno regulator of G-protein signaling 11. (Uniprot# O94810)
Metodo di purificazione Immunogen affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 8786
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.